Drukuj
1-Phenylethyl mercaptan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR52781-10G OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA 1460 PLN
APOSOR52781-10G APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Formuła: C₈H₁₀S
Temp. Wrzenia: 83…84 °C
Temp. topnienia: 58…59 °C
Gęstość: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00053515
Numer CAS: 6263-65-6