Drukuj
5-Amino-2-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5274-25G OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA 269 PLN
APOSOR5274-25G APOSOR5274-5G
5-Amino-2-methylpyridine 98%
5-Amino-2-methylpyridine
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. topnienia: 95…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00833389
Numer CAS: 3430-14-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III