Drukuj
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52691-100G OR52691-25G OR52691-500G
APOSOR52691-100GEA 1240 PLN
APOSOR52691-100G APOSOR52691-25G APOSOR52691-500G
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Formuła: C₈H₆Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 165 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000727
Numer CAS: 4122-68-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III