Drukuj
Methoxyacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5269-100G OR5269-25G OR5269-5G
APOSOR5269-100GEA 1110 PLN
APOSOR5269-100G APOSOR5269-25G APOSOR5269-5G
Methoxyacetonitrile
Methoxyacetonitrile
Formuła: C₃H₅NO
Temp. Wrzenia: 118…119 °C/731mmHg
Gęstość: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001892
Numer CAS: 1738-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-092-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III