Drukuj
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52685-25G OR52685-5G OR52685-100G
APOSOR52685-25GEA 1240 PLN
APOSOR52685-25G APOSOR52685-5G APOSOR52685-100G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Formuła: C₅H₈N₂
MW: 96.133 g/mol
Temp. Wrzenia: 111 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 55 °C
Gęstość: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00462154
Numer CAS: 2820-37-3
Numer WE (dawny EINECS): 429-130-1