Drukuj
Isovaleronitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52674-100ML OR52674-25ML OR52674-500ML
APOSOR52674-100MLEA 1530 PLN
APOSOR52674-100ML APOSOR52674-25ML APOSOR52674-500ML
Isovaleronitrile
Isovaleronitrile
Formuła: C₅H₉N
Temp. Wrzenia: 128…130 °C
Temp. topnienia: –101 °C
Gęstość: 0,795 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001944
Numer CAS: 625-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-884-1
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III