Drukuj
Kwas trimesowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52672-100G OR52672-500G
APOSOR52672-100GEA 342 PLN
APOSOR52672-100G APOSOR52672-500G
Kwas trimesowy 95%
Kwas trimesowy
Formuła: C₉H₆O₆
Temp. topnienia: 374…376 °C
Temp. Zapłonu: 328 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002517
Numer CAS: 554-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-077-7