dibenzofuran
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR5267-100G
OR5267-25G
OR5267-50G
APOSOR5267-100GEA
218
PLN
APOSOR5267-100G
APOSOR5267-25G
APOSOR5267-50G
dibenzofuran
dibenzofuran
Formuła:
C₁₂H₈O Temp. Wrzenia: 287…289 °C Temp. topnienia: 80…82 °C Gęstość: 1,089 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004968 Numer CAS: 132-64-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-071-3 Jednostka: 3077 ADR: 9+EHS,III |