Drukuj
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52661-1G OR52661-5G
APOSOR52661-1GEA 760 PLN
APOSOR52661-1G APOSOR52661-5G
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formuła: C₁₃H₁₈N₂O
MW: 218.3 g/mol
Temp. topnienia: 146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08721753
Numer CAS: 77201-15-1