Drukuj
2,5-Diaminotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methyl-1,4-phenylenediamine
OR52648-25G OR52648-5G OR52648-100G
APOSOR52648-25GEA 754 PLN
APOSOR52648-25G APOSOR52648-5G APOSOR52648-100G
2,5-Diaminotoluene 98%
2,5-Diaminotoluene
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. topnienia: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00035779
Numer CAS: 95-70-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-442-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III