Drukuj
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 328 PLN
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formuła: C₁₀H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 185…200 °C/0,3mmHg
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002861
Numer CAS: 104-38-1