Drukuj
Methyl vanillate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5261-100G OR5261-25G OR5261-500G
APOSOR5261-100GEA 327 PLN
APOSOR5261-100G APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G
Methyl vanillate
Methyl vanillate
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 285…287 °C
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008438
Numer CAS: 3943-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-525-9