Drukuj
Fmoc-Glu-OtBu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid, N-Fmoc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester, Fmoc-Glu-OtBu
OR52597-100G OR52597-25G
APOSOR52597-100GEA 899 PLN
APOSOR52597-100G APOSOR52597-25G
Fmoc-Glu-OtBu 98%
Fmoc-Glu-OtBu
Formuła: C₂₄H₂₇NO₆
MW: 425.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065648
Numer CAS: 84793-07-7