Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
OR52596-5G
OR52596-100G
OR52596-25G
APOSOR52596-5GEA
501
PLN
APOSOR52596-5G
APOSOR52596-100G
APOSOR52596-25G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Formuła:
C₄₁H₄₀N₂O₄ MW: 624.781 g/mol Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00237166 Numer CAS: 167393-62-6 |