Drukuj
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52594-1G OR52594-5G
APOSOR52594-1GEA 1380 PLN
APOSOR52594-1G APOSOR52594-5G
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₈N₂OS
MW: 228.27 g/mol
Temp. topnienia: 133 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00139592
Numer CAS: 74630-73-2