Drukuj
1-Chloroheksan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52582-250G OR52582-50G
APOSOR52582-250GEA 911 PLN
APOSOR52582-250G APOSOR52582-50G
1-Chloroheksan
1-Chloroheksan
Formuła: C₆H₁₃Cl
Temp. Wrzenia: 133…134 °C
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001018
Numer CAS: 544-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-859-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III