Drukuj
2-Amino-3-metylopirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
OR5258-100G OR5258-25G OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA 160 PLN
APOSOR5258-100G APOSOR5258-25G APOSOR5258-500G
2-Amino-3-metylopirydyna 97%
2-Amino-3-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 221…222 °C
Temp. topnienia: 29…32 °C
Gęstość: 1.073 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006320
Numer CAS: 1603-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-501-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III