Drukuj
L(+)-Lizyna hydrat 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: L-(+)-Lysine, Hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (S)-(+)-Lysine monohydrate, L-Lysine hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-Lys-OH monohydrate, K monohydrate, H-Lys-OH·H₂O, Lys monohydrate
OR52570-100G OR52570-500G OR52570-5G OR52570-1KG
APOSOR52570-100GEA 363 PLN
APOSOR52570-100G APOSOR52570-500G APOSOR52570-5G APOSOR52570-1KG
L(+)-Lizyna hydrat 98%
L(+)-Lizyna hydrat
Formuła: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164.2 g/mol
Temp. topnienia: 212…214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151035
Numer CAS: 39665-12-8