Drukuj
2-Amino-5-nitrofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
OR5257-100G OR5257-25G
APOSOR5257-100GEA 525 PLN
APOSOR5257-100G APOSOR5257-25G
2-Amino-5-nitrofenol
2-Amino-5-nitrofenol
Formuła: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Temp. topnienia: 198…200 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007692
Numer CAS: 121-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-503-8