Drukuj
2,5-Dichloroanilina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 124 PLN
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dichloroanilina 99%
2,5-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 244…251 °C
Temp. topnienia: 47…50 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 139 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007667
Numer CAS: 95-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-455-2
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II