Drukuj
2-Cyanoethyl acrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acrylic Acid 2-Cyanoethyl Ester, 3-Acryloyloxypropionitrile
OR52542-25G OR52542-5G
APOSOR52542-25GEA 1440 PLN
APOSOR52542-25G APOSOR52542-5G
2-Cyanoethyl acrylate
2-Cyanoethyl acrylate
Formuła: C₆H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 180 °C/2mmHg
Gęstość: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013823
Numer CAS: 106-71-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-426-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III