Drukuj
3,5-Dihydroksytoluen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 928 PLN
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Dihydroksytoluen
3,5-Dihydroksytoluen
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 287…290 °C
Temp. topnienia: 106…112 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002291
Numer CAS: 504-15-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-984-2