Drukuj
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl, L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, H-Glu(OtBu)-OtBu.HCl
OR52525-25G OR52525-5G OR52525-100G
APOSOR52525-25GEA 487 PLN
APOSOR52525-25G APOSOR52525-5G APOSOR52525-100G
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl
Formuła: C₁₃H₂₆ClNO₄
MW: 295.804 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00058003
Numer CAS: 32677-01-3