Drukuj
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-Amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester·HCl
OR52508-1G OR52508-5G
APOSOR52508-1GEA 443 PLN
APOSOR52508-1G APOSOR52508-5G
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₁ClN₂O₂
MW: 190.627 g/mol
Temp. topnienia: 236 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318761
Numer CAS: 180258-45-1