Drukuj
2-Butyn 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52506-25G OR52506-5G
APOSOR52506-25GEA 1300 PLN
APOSOR52506-25G APOSOR52506-5G
2-Butyn 98%
2-Butyn
Formuła: C₄H₆
Temp. Wrzenia: 27 °C
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –25 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009275
Numer CAS: 503-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-962-2
Jednostka: 1144
ADR: 3,I