Drukuj
butan-2,3-dion
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 292 PLN
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
butan-2,3-dion
butan-2,3-dion
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 88 °C
Temp. topnienia: –4 to –2 °C
Gęstość: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 44476 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008756
Numer CAS: 431-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-069-8
Jednostka: 2346
ADR: 3,II