Drukuj
Kwas 2-naftoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52474-100G OR52474-500G
APOSOR52474-100GEA 0 PLN
APOSOR52474-100G APOSOR52474-500G
Kwas 2-naftoesowy 98%
Kwas 2-naftoesowy
Formuła: C₁₁H₈O₂
Temp. topnienia: 185…187 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004101
Numer CAS: 93-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-217-8