Drukuj
2-Naphthalenemethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52473-100G OR52473-25G OR52473-10G
APOSOR52473-100GEA 696 PLN
APOSOR52473-100G APOSOR52473-25G APOSOR52473-10G
2-Naphthalenemethanol
2-Naphthalenemethanol
Formuła: C₁₁H₁₀O
Temp. Wrzenia: 178 °C/7,5mmHg
Temp. topnienia: 79…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004124
Numer CAS: 1592-38-7