Drukuj
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52471-1G OR52471-25G OR52471-5G
APOSOR52471-1GEA 124 PLN
APOSOR52471-1G APOSOR52471-25G APOSOR52471-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 164…168 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 26 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002952
Numer CAS: 5406-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 226-463-0