Drukuj
Chlorek 4-(chlorometylo)benzoilu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52448-100G OR52448-25G
APOSOR52448-100GEA 981 PLN
APOSOR52448-100G APOSOR52448-25G
Chlorek 4-(chlorometylo)benzoilu
Chlorek 4-(chlorometylo)benzoilu
Formuła: C₈H₆Cl₂O
MW: 189.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 126…128 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053224
Numer CAS: 876-08-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-881-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 II