Drukuj
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G OR52426-25G OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA 946 PLN
APOSOR52426-100G APOSOR52426-25G APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₈Br₂O
MW: 279.96 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078664
Numer CAS: 19614-12-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II