Drukuj
(R)-(+)-Kwas 2-chloropropionowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52411-25G OR52411-5G OR52411-100G
APOSOR52411-25GEA 247 PLN
APOSOR52411-25G APOSOR52411-5G APOSOR52411-100G
(R)-(+)-Kwas 2-chloropropionowy 98%
(R)-(+)-Kwas 2-chloropropionowy
Formuła: H₃CCHClCOOH
Temp. topnienia: –12…0 °C
Gęstość: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064204
Numer CAS: 7474-05-7
Jednostka: 2511
ADR: 8,III