Drukuj
6-Methyl-2-pyridone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR524-100G OR524-25G OR524-5G
APOSOR524-100GEA 450 PLN
APOSOR524-100G APOSOR524-25G APOSOR524-5G
6-Methyl-2-pyridone
6-Methyl-2-pyridone
Formuła: C₆H₇NO
Temp. topnienia: 155…160 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006279
Numer CAS: 3279-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-919-5