Drukuj
Pentabromotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
OR52367-25G OR52367-5G OR52367-1G
APOSOR52367-25GEA 435 PLN
APOSOR52367-25G APOSOR52367-5G APOSOR52367-1G
Pentabromotoluene 98%
Pentabromotoluene
Formuła: C₇H₃Br₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000060
Numer CAS: 87-83-2
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III