Drukuj
2-Methyl-m-anisic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
OR52333-100G OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-100GEA 168 PLN
APOSOR52333-100G APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
2-Methyl-m-anisic acid 98%
2-Methyl-m-anisic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 149…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094039
Numer CAS: 55289-06-0