Drukuj
1,3-difenyloaceton
Dostawca: Apollo Scientific
OR52322-100G OR52322-1KG OR52322-250G OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA 327 PLN
APOSOR52322-100G APOSOR52322-1KG APOSOR52322-250G APOSOR52322-25G
1,3-difenyloaceton
1,3-difenyloaceton
Formuła: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Temp. Wrzenia: 330 °C
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004795
Numer CAS: 102-04-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-000-0