Drukuj
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52321-1G OR52321-25G OR52321-5G
APOSOR52321-1GEA 261 PLN
APOSOR52321-1G APOSOR52321-25G APOSOR52321-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formuła: C₅H₄N₅I
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03787931
Numer CAS: 151266-23-8