Drukuj
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 313 PLN
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.0200 g/mol
Temp. topnienia: 174…177 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07783047
Numer CAS: 40787-96-0