Drukuj
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
OR52311-100G OR52311-500G
APOSOR52311-100GEA 349 PLN
APOSOR52311-100G APOSOR52311-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2
Temp. Wrzenia: 171…178 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temp. Zapłonu: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001911
Numer CAS: 93-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-225-1