Drukuj
2-Chlorocyclopentanone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR5230-1G OR5230-5G
APOSOR5230-1GEA 334 PLN
APOSOR5230-1G APOSOR5230-5G
2-Chlorocyclopentanone 98%
2-Chlorocyclopentanone
Formuła: C₅H₇ClO
Temp. Wrzenia: 72…74 °C/12mmHg
Gęstość: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001410
Numer CAS: 694-28-0