Drukuj
6-Chloro-1-tetralone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 110 PLN
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Formuła: C₁₀H₉ClO
Temp. Wrzenia: 150 °C/0,75mmHg
Temp. topnienia: 31…32 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04114377
Numer CAS: 26673-31-4