Drukuj
Kwas 2,4,6-trimetylofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 1190 PLN
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
Kwas 2,4,6-trimetylofenyloboronowy 97%
Kwas 2,4,6-trimetylofenyloboronowy
Formuła: C₉H₁₃BO₂
Temp. topnienia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236060
Numer CAS: 5980-97-2