Drukuj
2-Chlorofenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
OR52255-100G OR52255-25G OR52255-1G OR52255-5G
APOSOR52255-100GEA 240 PLN
APOSOR52255-100G APOSOR52255-25G APOSOR52255-1G APOSOR52255-5G
2-Chlorofenol 99%
2-Chlorofenol
Has been used as a reagent for the protection of OH-groups in oligonucleotide synthesis. A study of various cleavage methods showed that the tetramethylguanidine salts of either 4-nitrobenzaldoxime or pyridine-2-carboxaldoxime gave the best results: Tetrahedron Lett., 2727 (1978).
Formuła: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 175…176 °C
Temp. topnienia: 7…8 °C
Gęstość: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002159
Numer CAS: 95-57-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-433-2
Jednostka: 2021
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02173