Drukuj
Trietoksyboran
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 328 PLN
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Trietoksyboran
Trietoksyboran
Formuła: C₆H₁₅BO₃
Temp. Wrzenia: 117…118 °C
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012846
Numer CAS: 150-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-760-9
Jednostka: 1176
ADR: 3,II