Drukuj
98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52225-1G OR52225-25G OR52225-5G
APOSOR52225-1GEA 124 PLN
APOSOR52225-1G APOSOR52225-25G APOSOR52225-5G
98%
2,4-Dihydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₅NO₂
MW: 135.12 g/mol
Temp. topnienia: 179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02261931
Numer CAS: 64419-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 264-886-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III