Drukuj
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52207-100G OR52207-500G
APOSOR52207-100GEA 182 PLN
APOSOR52207-100G APOSOR52207-500G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 326 °C
Gęstość: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016583
Numer CAS: 5896-17-3