Drukuj
Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
OR52197-1G OR52197-5G
APOSOR52197-1GEA 110 PLN
APOSOR52197-1G APOSOR52197-5G
Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy 95%
Kwas (S)-(+)-α-metoksyfenylooctowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 164…166 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 64…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064216
Numer CAS: 26164-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 247-492-5