Drukuj
Benzokaina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
OR52189-100G OR52189-25G
APOSOR52189-100GEA 232 PLN
APOSOR52189-100G APOSOR52189-25G
Benzokaina 98%
Benzokaina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. Zapłonu: 112
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007892
Numer CAS: 94-09-7
Klasyfikacja Merck : 13,01087