Drukuj
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-5-pyrazolecarboxylic acid
OR5218-1G OR5218-10G OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA 110 PLN
APOSOR5218-1G APOSOR5218-10G APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₅H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 220…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00464253
Numer CAS: 16034-46-1