Drukuj
3-Metoksypirokatechol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR52178-25G OR52178-100G
APOSOR52178-25GEA 487 PLN
APOSOR52178-25G APOSOR52178-100G
3-Metoksypirokatechol
3-Metoksypirokatechol
Formuła: C₇H₈O₃
Temp. Wrzenia: 146…147 °C
Temp. topnienia: 38…43 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002191
Numer CAS: 934-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-276-4